Przejdź do
W3513
Water
HPLC grade, suitable for HPLC
Synonim(y):
H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
190,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
706,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191602
EC Number:
231-791-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
BioPerformance Certified
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
3 mmHg
190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Water, BioPerformance Certified
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
3 mmHg
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
absorption
≤0.05 at 290
foreign activity
DNase, RNase, none detected
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Water has been used:
  • as a component of the reaction mixture for polymerase chain reaction (PCR)[1][2]
  • in the dilution of plasmids for real-time PCR
  • as a component of 1X TE buffer and library elution buffer (LEB)[3]
Preparation Note
This product is prepared from double distilled and deionized water
Other Notes
Easily compare specifications for Water products with the Water specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
952804.86505W3500
Water OmniPur&#174; Grade, Sterile Purified, WFI Quality, Cell Culture Tested
Millipore
4.86505
Water
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
400
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)