Przejdź do
14211
Water
for ultratrace analysis, ACS reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Technique(s):
immunofluorescence: suitable
Bp:
100 °C (lit.)
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
form
liquid
technique(s)
immunofluorescence: suitable
impurities
≤5 μg/kg ammonium (NH4)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
solubility
water: miscible (completely)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤1 μg/kg, chloride (Cl-): ≤1 μg/kg, fluoride (F-): ≤1 μg/kg, iodide (I-): ≤1 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
SMILES string
O
cation traces
Ag: ≤0.001 μg/kg, Al: ≤0.5 μg/kg, As: ≤0.01 μg/kg, Au: ≤0.005 μg/kg, B: ≤0.5 μg/kg, Ba: ≤0.5 μg/kg, Be: ≤0.005 μg/kg, Bi: ≤0.001 μg/kg, Ca: ≤0.5 μg/kg, Cd: ≤0.5 μg/kg, Ce: ≤0.001 μg/kg, Co: ≤0.5 μg/kg, Cr: ≤0.5 μg/kg, Cs: ≤0.001 μg/kg, Cu: ≤0.5 μg/kg, Dy: ≤0.001 μg/kg, Er: ≤0.001 μg/kg, Eu: ≤0.001 μg/kg, Fe: ≤0.5 μg/kg, Ga: ≤0.001 μg/kg, Gd: ≤0.001 μg/kg, Ge: ≤0.005 μg/kg, Hf: ≤0.001 μg/kg, Hg: ≤0.5 μg/kg, Ho: ≤0.001 μg/kg, In: ≤0.001 μg/kg, Ir: ≤0.001 μg/kg, K: ≤0.5 μg/kg, La: ≤0.001 μg/kg, Li: ≤0.5 μg/kg, Lu: ≤0.001 μg/kg, Mg: ≤0.5 μg/kg, Mn: ≤0.5 μg/kg, Mo: ≤0.5 μg/kg, Na: ≤0.5 μg/kg, Nb: ≤0.005 μg/kg, Nd: ≤0.001 μg/kg, Ni: ≤0.005 μg/kg, Os: ≤0.005 μg/kg, Pb: ≤05 μg/kg, Pd: ≤0.001 μg/kg, Pr: ≤0.001 μg/kg, Pt: ≤0.005 μg/kg, Rb: ≤0.001 μg/kg, Re: ≤0.005 μg/kg, Rh: ≤0.001 μg/kg, Ru: ≤0.005 μg/kg, Sb: ≤0.001 μg/kg, Sc: ≤0.005 μg/kg, Se: ≤5 μg/kg, Si: ≤0.5 μg/kg, Sm: ≤0.001 μg/kg, Sn: ≤0.5 μg/kg, Sr: ≤0.5 μg/kg, Ta: ≤0.001 μg/kg, Tb: ≤0.001 μg/kg, Te: ≤0.001 μg/kg, Th: ≤0.005 μg/kg, Ti: ≤0.5 μg/kg, Tl: ≤0.005 μg/kg, Tm: ≤0.001 μg/kg, U: ≤0.001 μg/kg, V: ≤0.5 μg/kg, W: ≤0.005 μg/kg, Y: ≤0.001 μg/kg, Yb: ≤0.001 μg/kg, Zn: ≤0.5 μg/kg, Zr: ≤0.5 μg/kg
application(s)
sample preparation
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32007290068295289
Water for ultratrace analysis, ACS reagent
Supelco
14211
Water
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
sample preparation
application(s)
-
application(s)
PFAS testing
food and beverages
application(s)
cell analysis
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
HPLC grade
grade
-
solubility
water: miscible (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Susu Duan et al.
Nature communications, 5, 5029-5029 (2014-10-10)
Oseltamivir-resistant H1N1 influenza viruses carrying the H275Y neuraminidase mutation predominated worldwide during the 2007-2009 seasons. Although several neuraminidase substitutions were found to be necessary to counteract the adverse effects of H275Y, the order and impact of evolutionary events involved remain
Yasushi Itoh et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004192-e1004192 (2014-06-20)
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses of the H5N1 subtype often cause severe pneumonia and multiple organ failure in humans, with reported case fatality rates of more than 60%. To develop a clinical antibody therapy, we generated a human-mouse chimeric
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14211-1L-F04061838734228
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I need to know the TOC specifications of this product, can i use it for gas chromatography?
    1 answer
    1. This product is not tested for TOC specifications or GC applications. This product is tested for trace metals via ICP-MS.
      Please see the product specification sheet to view the testing performed on this material:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIAL/14211