Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł | |
| 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł | |
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
281,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
827 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.006% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.367 (lit.), n20/D 1.368
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| assay ≥99.7% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay 99% | assay ≥99% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
target_organs
Central nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-20-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 95251-10ML-F | 04061833315767 |
| 95251-5ML-F | 04061836957308 |
| 95251-1ML-F | 04061836957292 |