Przejdź do
1.00867
Diisopropyl ether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
2,2′-Oxybis[propane], 2,2-Propoxypropane, Isopropyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
500,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
801,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-560-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731256
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
68-69 °C (lit.)
Vapor pressure:
120 mmHg ( 20 °C)
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
827 °F
potency
5880 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
~10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.001% Peroxide (as H2O2)
evapn. residue
≤0.005%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
transition temp
flash point -28 °C
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
hcodes
supp_hazards
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)