Merck
185302
Sigma-Aldrich
Diisopropyl ether
ReagentPlus®, 99%, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
Synonim(y):
Isopropyl ether
Wybierz wielkość
1 L
408,00 zł
2.5 L
815,00 zł
4 L
1120,00 zł
18 L
2790,00 zł
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
408,00 zł
2.5 L
815,00 zł
4 L
1120,00 zł
18 L
2790,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
Beilstein:
1731256
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07
bp:
68-69 °C (lit.)
408,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
120 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
827 °F
granice wybuchowości
1-21 %, 100 °F
dilution
(for general lab use)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Klucz InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter diizopropylowy jest bezbarwną cieczą. Jest szeroko stosowany jako rozpuszczalnik do izolacji tłuszczów i olejów. Może być syntetyzowany z alkoholu izopropylowego. Jego mieszanina z izooktanem została dodana do paliwa benzynowego jako środek przeciwstukowy.[1] Zaproponowano jego syntezę z propylenu i wody w jednoprzebiegowym reaktorze typu trickle-bed w obecności katalizatora z żywicy jonowymiennej Amberlyst 15.[2] Zgłoszono jego skuteczność jako dodatku do paliwa. Po uwolnieniu do atmosfery ulega fotodekompozycji poprzez reakcję z rodnikami OH. Opisano kinetykę i mechanizm jego reakcji w atmosferze.[3]
Zastosowanie
Eter diizopropylowy może być stosowany jako rozpuszczalnik do otrzymywania alifatycznych i aromatycznych cyjanohydryn.[4]
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atmospheric chemistry of automotive fuel additives: diisopropyl ether.
Wallington TJ, et al.
Environmental Science & Technology, 27(1), 98-104 (1993)
Single stage synthesis of diisopropyl ether-an alternative octane enhancer for lead-free petrol.
Heese FP, et al.
Catalysis Today, 49(1), 327-335 (1999)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 325-325 (1994)
Novel (R)-oxynitrilase sources for the synthesis of (R)-cyanohydrins in diisopropyl ether.
Kiljunen E and Kanerva LT.
Tetrahedron Asymmetry, 8(8), 1225-1234 (1997)
Fiorella Belpoggi et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 982, 70-86 (2003-02-04)
Tert-amyl-methyl ether (TAME) was administered by gavage in extra virgin olive oil solution at concentrations of 750, 250, or 0 mg/kg bw to groups of 100 male and 100 female Sprague-Dawley rats 8 weeks old at the start of the