Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
352,00 zł
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
5.3 (vs air)
vapor pressure
>0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
99.0-101.0% dry basis
form
powder or crystals
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C
application(s)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.0-101.0% dry basis | assay 99% | assay ≥97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level - |
| solubility water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C | solubility ethanol: soluble | solubility water: slightly soluble 10 g/L at 25 °C | solubility - |
| mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vanillin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
319.6 - 321.4 °F - closed cup
flash_point_c
159.8 - 160.8 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 94752-100G | 04061833296592 |