Przejdź do
94560
Methyl valerate
analytical standard
Synonim(y):
Methyl pentanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
461,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-838-0
Beilstein/REAXYS Number:
1741905
MDL number:
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.8% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.397 (lit.), n20/D 1.398
bp
128 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl valerate is a methyl ester, which may find application as a surrogate component in the production of biodiesel.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W415655W246204148997
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Halal, Kosher, natural (US)
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
refractive index
n20/D 1.397 (lit.), n20/D 1.398
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl valerate
flash_point_c
29 °C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
84.2 °F
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Experiments and modeling of the autoignition of methyl pentanoate at low to intermediate temperatures and elevated pressures in a rapid compression machine
Weber.WB, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 212, 479-486 (2018)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
94560-1ML04061837240263
94560-5ML04061833295724