Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-838-0
Beilstein/REAXYS Number:
1741905
MDL number:
213,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
128 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl valerate is a methyl ester of valeric acid, generally used as a fragrance in the manufacture of soaps and laundry detergents. It is also used as a plasticizer and surrogate component for biodiesel.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description analytical standard | description natural (US), ≥98%, FG | description ~99% (GC) |
| assay 99% | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥98% | assay ~99% (GC) |
| form liquid | form - | form - | form powder |
| bp 128 °C (lit.) | bp 128 °C (lit.) | bp - | bp 181-182 °C/4 mmHg (lit.) |
| density 0.875 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.875 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.397 (lit.) | refractive index n20/D 1.398, n20/D 1.397 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl valerate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
84.2 °F
flash_point_c
29 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?