Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 742,00 zł |
Informacje o tej pozycji
742,00 zł
grade
derivatization grade (chiral)
Quality Segment
assay
≥98.0%, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −69±2°, c = 1% in ethanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable
mp
143-145 °C
SMILES string
COc1c(C)c(C)c2O[C@@](C)(CCc2c1C)C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9(2)13-11(10(3)12(8)18-5)6-7-15(4,19-13)14(16)17/h6-7H2,1-5H3,(H,16,17)/t15-/m0/s1
InChI key
MNBMVDGIDVXTOF-HNNXBMFYSA-N
General description
Application
- analysis of chiral alcohols by capillary gas chromatography (GC) and supercritical fluid chromatography (SFC)
- enantiomeric separation of several benzodiazepines using gas chromatography (GC), supercritical fluid chromatography (SFC) and subcritical fluid chromatography techniques
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥95.0% (sum of enantiomers, GC) | assay 98% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form liquid |
| mp 143-145 °C | mp - | mp 152-154 °C (lit.) | mp −70 °C (lit.) |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade derivatization grade (chiral) | grade - | grade - | grade - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?