Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]25/D +66°, c = 1 in chloroform
mp
152-154 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Gene Information
human ... MAPK14(1432), PTGS1(5742), PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290), Ptgs1(24693)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description VETRANAL®, analytical standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 98% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp 152-154 °C (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) | mp 152-154 °C (lit.) |
| optical activity [α]25/D +66°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
| Gene Information human ... MAPK14(1432), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?