Przejdź do zawartości
65980
(S)-(−)-2-Methylbutanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-366-1
Beilstein/REAXYS Number:
1718809
MDL number:
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −6.3±0.5°, c = 10% in ethanol
refractive index
n/D 1.41, n20/D 1.411
bp
129-131 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.), 0.811 g/mL at 25 °C
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
QPRQEDXDYOZYLA-YFKPBYRVSA-N
General description
rest mainly 3-methyl-1-butanol
Application
(S)-(-)-2-Methylbutanol can be used as a reactant to prepare:
  • Methylbutyl-2-(3-thienyl)acetate (MBTA) by esterification reaction with 3-thiophene acetic acid in the presence of an acid catalyst.
  • (2S)-2-Methyl-1-butanesulfenyl chloride by reacting with thioacetic acid using Mitsunobu reaction conditions.
  • (+)-Violapyrone C and (-)-myxalamide A.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-2-Methylbutanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
108.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
42.5 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)