Przejdź do
92332
Chloride ionophore IV
Selectophore
Synonim(y):
4,5-Bis-[N′-(butyl)thioureido]-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H50N4OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.91
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
form
powder
SMILES string
CCCCNC(=S)Nc1cc(cc2c1Oc3c(NC(=S)NCCCC)cc(cc3C2(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C33H50N4OS2/c1-11-13-15-34-29(39)36-25-19-21(31(3,4)5)17-23-27(25)38-28-24(33(23,9)10)18-22(32(6,7)8)20-26(28)37-30(40)35-16-14-12-2/h17-20H,11-16H2,1-10H3,(H2,34,36,39)(H2,35,37,40)
InChI key
GYGZJHGSLBVTPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
249012119871745
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)