This product has not been tested for use in cell culture. The end user would have to determine suitability. Currently, a cell culture tested product option is not available.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3NO · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-675-6
Beilstein/REAXYS Number:
3612927
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
crystals
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C
functional group
amine
SMILES string
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
InChI key
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethylamine N-oxide (TMAO) is an amphiphilic osmolyte that can counteract the denaturing effects of urea, pressure, and ice and stabilize the proteins.
Application
Trimethylamine N-oxide dihydrate can react with transition-metal carbonyl cluster compounds and activate CO displacement by converting CO ligands into carbon dioxide.
Reactant for:
- C-H bond cleavage
- Oxidation reactions (oxidant)
- Decarbonylating agent for solvent-free reactions
Other Notes
Oxidant for the catalytic OsO4 cis-hydroxylation of hindered olefins; preparation of the unstable, crystalline anhydrous compound
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (NT) | assay 95% | assay 98% | assay ≥98.0% (NT) |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 95-99 °C | mp 220-222 °C (lit.) | mp 95-99 °C (lit.) | mp - |
| form crystals | form - | form powder | form powder |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylamine N-oxide dihydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Wird Trimethylamin-N-oxid oder Trimethyamin-N-oxid Dihydrat in der Zellkultur verwendet?