Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
Informacje o tej pozycji
813,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
mol wt
257.46 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
pH
5-9 (1 % (w/v) in H2O)
conductivity
≤100 μS/cm at 25 °C
solubility
H2O: 1 % (w/v), clear, colorless
absorption
≤0.06 at 280 nm, ≤0.08 at 260 nm
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C16H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2,3)18/h4-16H2,1-3H3
InChI key
ONHFWHCMZAJCFB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein purification: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) protein purification: suitable, protein quantification: suitable |
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥98% (GC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 1 % (w/v), clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, faintly yellow | solubility methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless |
| mol wt 257.46 g/mol | mol wt 229.40 g/mol | mol wt 471.61 g/mol | mol wt 320.42 g/mol |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?