Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3NO · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.14
EC Number:
214-675-6
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3612927
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES string
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
InChI key
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- C-H bond cleavage
- Oxidation reactions (oxidant)
- Decarbonylating agent for solvent-free reactions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylamine N-oxide dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?