Przejdź do
91664
Tridodecylmethylammonium nitrate
Selectophore, ≥99.0%
Synonim(y):
Methyltridodecylammonium nitrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)11]3N(NO3)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
599.03
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
powder
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.NO3/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;2-1(3)4/h5-37H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
AMIVMTKBZPOVKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Tridodecylmethylammonium nitrate (TDMAN) is a nitrate ionophore which has good selectivity for nitrate more than chloride.
Application
Selected application examples
TDMAN has been used in preparing liquid ion-selective electrode membrane during coulometric analysis of nitrate from fresh water samples.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Highly lipophilic electroactive component (nitrate ion-exchange) for solvent polymeric electrodes; used in ion-selective field effect transistors; Determination of nitrate in water, soil extracts and in agriculture by ion-selective electrode
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
872528798307295
form
powder
form
flakes
form
powder
form
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
assay
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
D. Wegmann et al.
Mikrochim. Acta III, 1-1 (1984)
Thin layer coulometric determination of nitrate in fresh waters.
Sohail M
Analytica Chimica Acta, 744, 39-44 (2012)
S. Wakida et al.
Bunseki Kogaku, 38, 510-510 (1989)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
91664-100MG04061832809403
91664-1G04061826051306