Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 362,00 zł |
Informacje o tej pozycji
362,00 zł
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (NT), ≥99.0%
form
flakes
mp
103-105 °C
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.NO3/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;2-1(3)4/h5-48H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
AHQMUYHFUYRUJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Selectophore™, ≥99.0% | description Selectophore™, ≥99.0% | description Selectophore™, ≥99.0% | description Selectophore™ |
| mp 103-105 °C | mp - | mp 112-114 °C | mp 79-80 °C |
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (NT) | assay - |
| description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes | description for ion-selective electrodes |
| product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ | product line Selectophore™ |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form flakes | form powder | form powder | form powder |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?