Przejdź do
07295
Jonofor azotanowy VI
Selectophore, function tested
Synonim(y):
9-Hexadecyl-1,7,11,17-tetraoxa-2,6,12,16-tetraazacycloeicosane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
884,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5540,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H60N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.80
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC1CONCCCNOCCCONCCCNOC1
InChI
1S/C28H60N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19-28-26-35-31-22-16-20-29-33-24-18-25-34-30-21-17-23-32-36-27-28/h28-32H,2-27H2,1H3
InChI key
NQESDIIOYWZCLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Lipofilowość: log P = 8,3
Nowy jonofor do monitorowania azotanów online uzyskuje lepsze właściwości niż wszystkie istniejące jonofory azotanowe.
Odwiedź nasz portal Aplikacje czujników, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Granica wykrywalności: <200 μg NO3-/L
Jonofor azotanowy VI może być stosowany w matrycy z polichlorku winylu/dioktyloserbacynianu (PVC/DOS) przy użyciu bardzo czułych piezorezystancyjnych wsporników z tlenku krzemu do oznaczania azotanów w glebie.
Selektywność jonowa: logKpot(NO3/NO2):-1.2, logKpot(NO3/Cl):-2.5, logKpot(NO3/Br):-1.1, logKpot(NO3/HCO3):-3.2, logKpot(NO3/HPO4):-4.4, logKpot(NO3/SO4):-4.5
Packaging
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Other Notes
Recommended Membrane Composition
5.2 wt% Nitrate ionophore VI (07295)
47.1 wt% Dibutyl phthalate (80100)
0.6 wt% Tetraoctylammonium chloride (87991)
47.1 wt% Poly(vinyl chloride) high molecular weight (81392)
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
725907173963112
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
quality
function tested
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)