Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1430,00 zł
Quality Segment
description
cationic, for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
assay
≥97.0% (TLC)
form
crystals
mol wt
572.47 g/mol
mp
110-112 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H78N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26-29-32-35-38(4,36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-2)37-34-31-28-25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-37H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SBHRWOBHKASWGU-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥99.0% (AT) | assay 98% | assay - |
| form crystals | form crystals | form crystalline | form - |
| mp 110-112 °C (lit.) | mp - | mp 110-112 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| description cationic, for ion-selective electrodes | description - | description - | description - |
| mol wt 572.47 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tridodecylmethylammonium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91661-100MG | 04061833263624 |
| 91661-1G | 04061833263631 |