86616
Tetraethylammonium chloride
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Synonim(y):
TEA chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for electrochemical analysis
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Postać
crystals
rozpuszczalność
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?