Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 844,00 zł |
Informacje o tej pozycji
844,00 zł
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
description
for ion-selective electrodes
product line
Selectophore™
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.02% water
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.423-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) API processing | polymorph screening: suitable | technique(s) GC/MS: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.423-1.425, n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.4235-1.4245, n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) |
| impurities ≤0.02% water | impurities ≤0.00002% free chlorine (Cl), ≤0.0005% formaldehyde, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.01% chloroform (GC), ≤0.01% tetrachloromethane (GC), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.05% ethanol (GC) | impurities - | impurities ≤0.01% Water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?