Merck
1.06049
SAFC
Dichloromethane
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride, Methylene chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-838-9
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Próba
≥99% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
granice wybuchowości
22 %
metody
API processing | polymorph screening: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
tw
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
rozpuszczalność
20 g/L
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Methanol is used as solvent in a variety of pharmaceutical production processes, including tablet coating, liposome production, microsphere, and nanoparticle production.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3