Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 185,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
Informacje o tej pozycji
185,00 zł
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
contains
10-60 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.00002% free chlorine (Cl), ≤0.0005% formaldehyde, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.01% chloroform (GC), ≤0.01% tetrachloromethane (GC), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.05% ethanol (GC)
refractive index
n20/D 1.4235-1.4245, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.320-1.330 g/L at 20 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
SMILES string
ClCCl
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.50 ppm, Li: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.10 ppm, Na: ≤0.50 ppm, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 ppm, Zn: ≤0.1 mg/kg
suitability
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade - | grade HPLC grade | grade ACS reagent |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% | assay ≥99.5% |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?