Przejdź do
T6399
Trichloroacetic acid
ACS reagent grade, ≥99.0%
Synonim(y):
TCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
927,00 zł
4 x 100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3CCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.39
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-927-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
970119
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
Grade:
ACS reagent
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trichloroacetic acid, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
assay
≥99.0%
form
crystalline
impurities
Substances darkened by sulfuric acid, passes test, ≤0.01% insoluble matter
ign. residue
≤0.03%
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
pH
(1 at 81.7 g/l at 25 °C)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
functional group
carboxylic acid, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Application
Traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. Used as decalcifier and fixative in microscopy.
  • Trichloroacetic acid has been used for the precipitation of sLRP (soluble circulating low density lipoprotein receptor-related protein-1) isolated from plasma.
  • It has been used for the extraction of ascorbic acid from plant samples. It has also been used for the preparation of ascorbate standards for ascorbate assay.
  • It has been used for the precipitation of IMAC (immobilized metal ion affinity chromatography)-isolated phosphoproteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T91591.00807T8657
grade
ACS reagent
grade
BioPerformance Certified
grade
ACS reagent
grade
electrophoresis grade
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (alkalimetric)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
crystalline
form
-
form
solid
form
powder or flakes (or crystals)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
pH
(1 at 81.7 g/l at 25 °C)
pH
-
pH
<1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroacetic acid
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. The answer stated 7 month ago says that "A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 ml of water to 500 g of TCA." The powder purity being 99%, why wouldn't it be 100g of TCA for 100 mL of water for a 100% w/v solution?
    1 answer
    1. The formula "A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 mL of water to 500 g of TCA" is sourced from Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 3rd ed., Sambrook, J. F., et al., Cold Spring Harbor Laboratory Press (Cold Spring Harbor, NY: 2001), p. A1.29.
      Solutions should be prepared accurately at any given temperature by weighing into a volumetric flask, dissolving, and then bringing to the specified volume. The Molecular Cloning application may not have required an accurate solution. Volumes prepared using graduated cylinders are less accurate than those prepared using a To Contain class A volumetric flask, even if densities have been established. Unless specifically following the Molecular Cloning paper, it is best to prepare the solution using the established and correct method.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What are the recommended solubility and storage conditions for the trichloroacetic acid (TCA) product with CAS number 76-03-9?
    1 answer
    1. A 100% (w/v) solution of TCA can be made by the addition of 227 ml of water to 500 g of TCA. The resulting clear solution will have a density of approximately 1.45 g/ml. Do not use plastic dishes and containers. Solution storage temperature 2-8 °C