Przejdź do
90780
Tributylamine
≥99.0% (GC), liquid, suitable for GC/GC, puriss. p.a.
Synonim(y):
Tri-n-butylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
666,00 zł
499,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-058-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1698872
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
216 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.3 mmHg ( 20 °C), 2.4 mmHg ( 55 °C)
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tributylamine, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
6.38 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.3 mmHg ( 20 °C), 2.4 mmHg ( 55 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °F
expl. lim.
6 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429
bp
216 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Mn: ≤0.02 mg/kg, Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
amine
SMILES string
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI key
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
General description
Tributylamine is a tertiary amine. It has been reported to prevent the corrosion of mild steel in HCl solution.
Application
Tributylamine (n-Bu3N) has been used to compose the mobile phase for the liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.[1]
It may be used in the preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles). It may be used as an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9078147131390340
grade
puriss. p.a.
grade
puriss. plus
grade
-
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98.5%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.727 g/mL at 20 °C, 0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tributylamine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermal Synthesis of 3-Bromothieno [3, 2-c] pyridin-4-(5H)-one: A Telescoped Procedure with Tributylamine.
Boros EE and Kaldor I.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 302-305 (2015)
Palladium nanoparticles obtained from palladium salts and tributylamine in molten tetrabutylammonium bromide: their use for hydrogenolysis-free hydrogenation of olefins.
Le Bras J, et al.
New. J. Chem., 28(12), 1550-1553 (2004)
A Helenius et al.
The Journal of general virology, 58 Pt 1, 47-61 (1982-01-01)
The effect of five lysosomotropic weak bases (chloroquine, amantadine, tributylamine, methylamine and NH4C1) on Semliki Forest virus (SFV) infection has been studied in BHK-21 cells. When present at concentrations equal to or greater than 0.1, 0.5, 2, 15 and 15
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90780-100ML04061833252611
90780-500ML04061838121110