Merck
90781
Sigma-Aldrich
Tributylamine
puriss. plus, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
Tri-n-butylamine
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
Beilstein:
1698872
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
≥99.5% (GC)
bp:
216 °C (lit.)
ciśnienie pary:
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
gęstość pary
6.38 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
klasa czystości
puriss. plus
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
410 °F
granice wybuchowości
6 %
zanieczyszczenia
≤0.2% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
216 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tributylamine is a tertiary amine. It has been reported to prevent the corrosion of mild steel in HCl solution.
Zastosowanie
Tributylamine (n-Bu3N) may be used in the following studies:
  • To compose the mobile phase for the liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis.
  • Preparation of PdCl,N and PdOAc,N (palladium nanoparticles).
  • As an additive during the synthesis of 3-bromothieno[3,2-c]pyridine-4-(5H)-one.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Palladium nanoparticles obtained from palladium salts and tributylamine in molten tetrabutylammonium bromide: their use for hydrogenolysis-free hydrogenation of olefins.
Le Bras J, et al.
New. J. Chem., 28(12), 1550-1553 (2004)
Tributylamine as corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid.
Bastidas JM, et al.
J. Mater. Sci., 35(11), 2637-2642 (2000)
Thermal Synthesis of 3-Bromothieno [3, 2-c] pyridin-4-(5H)-one: A Telescoped Procedure with Tributylamine.
Boros EE and Kaldor I.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 302-305 (2015)
Alexander S Misharin et al.
Analytical chemistry, 77(2), 459-470 (2005-01-15)
The analytical performance of an atmospheric pressure sampling, multiple-channel, high-throughput mass spectrometer was investigated using samples of a variety of types. The instrument, based on an array of cylindrical ion traps, was built with four independent channels and here is
A Helenius et al.
The Journal of general virology, 58 Pt 1, 47-61 (1982-01-01)
The effect of five lysosomotropic weak bases (chloroquine, amantadine, tributylamine, methylamine and NH4C1) on Semliki Forest virus (SFV) infection has been studied in BHK-21 cells. When present at concentrations equal to or greater than 0.1, 0.5, 2, 15 and 15