Merck
471313
Sigma-Aldrich
Tributylamine
≥98.5%
Synonim(y):
Tri-n-butyloamina
Wybierz wielkość
25 ML
172,00 zł
250 ML
255,00 zł
2.5 L
696,00 zł
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
172,00 zł
250 ML
255,00 zł
2.5 L
696,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.35
Beilstein:
1698872
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
216 °C (lit.)
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
6.38 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.3 mmHg ( 20 °C)
2.4 mmHg ( 55 °C)
Próba
≥98.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
410 °F
granice wybuchowości
6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
pH
10.2 (25 °C, 0.1 g/L)
bp
216 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
gęstość
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Klucz InChI
IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tributylamine (TBA) is a tertiary amine used as strong base anion (SBA) exchange resin. TBA can also be used as a corrosion inhibitor for mild steel in HCl solution. Additionally, it can be used as a base solvent in various organic synthesis.
Zastosowanie
Tributylamine may be used as:
  • An extraction solvent with CHCA (α-cyano-4-hydroxycinnamic acid) for the selective phospholipids (PLs) extraction from EVOO (extra virgin olive oil) and HO (hazelnut oil).
  • A hydroxylating agent in the synthesis of spinel nickel ferrites (NiFe2O4) nanoparticles (NPs).
Cechy i korzyści
In various co-precipitation methods, tributylamine is used as a hydroxylating agent instead of NaOH and NH4OH since it causes a uniform rise in pH which prevents local supersaturation and promotes homogeneous nucleation throughout the solution.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Martin Enmark et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(15), 3383-3394 (2019-04-26)
This study presents a systematic investigation of factors influencing the chromatographic separation of diastereomers of phosphorothioated pentameric oligonucleotides as model solutes. Separation was carried out under ion-pairing conditions using an XBridge C18 column. For oligonucleotides with a single sulfur substitution
I E Flesch et al.
Infection and immunity, 56(6), 1464-1469 (1988-06-01)
Bone marrow-derived murine macrophages are able to inhibit the growth of Mycobacterium bovis and of some strains of M. tuberculosis after stimulation with either recombinant gamma interferon (rIFN-gamma) or lymphokines from antigen-specific T-cell clones. To elucidate the mechanism(s) involved in
Christopher J Jones et al.
Journal of chromatography. A, 1217(4), 479-488 (2009-12-17)
Reverse-phase ion-pair high performance liquid chromatography (RPIP-HPLC) and ultra-performance liquid chromatography (RPIP-UPLC) are increasingly popular chromatographic techniques for the separation of organic compounds. However, the fine details of the RPIP separation mechanism are still being debated. Many factors including type
A Helenius et al.
The Journal of general virology, 58 Pt 1, 47-61 (1982-01-01)
The effect of five lysosomotropic weak bases (chloroquine, amantadine, tributylamine, methylamine and NH4C1) on Semliki Forest virus (SFV) infection has been studied in BHK-21 cells. When present at concentrations equal to or greater than 0.1, 0.5, 2, 15 and 15
Alexander S Misharin et al.
Analytical chemistry, 77(2), 459-470 (2005-01-15)
The analytical performance of an atmospheric pressure sampling, multiple-channel, high-throughput mass spectrometer was investigated using samples of a variety of types. The instrument, based on an array of cylindrical ion traps, was built with four independent channels and here is
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf