Przejdź do
90257
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥98.5% (GC)
Synonim(y):
PFB-Br, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, (Bromomethyl)pentafluorobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
543,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6F5CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.99
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
12352103
Beilstein/REAXYS Number:
647808
MDL number:
Assay:
≥98.5% (GC)
Form:
liquid
543,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
InChI key
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Application
Learn more in the Product Information
It is used for the analysis of D2/E2-isoprostanes using negative ion chemical ionization-gas chromatography/mass spectrometry (NICI-GC/MS). Fatty acids may be converted to pentafluorobenzyl esters using PFG-Br and diisopropylethylamine during determination of fatty acids using NICI-GC/MS.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101052209538689238
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
assay
97%
assay
≥97%, ≥97.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
19-20 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
mp
-
mp
-
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
refractive index
n20/D 1.504
density
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.637 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
90257-5G04061833328354
90257-1G04061826642061