Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 196,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 641,00 zł |
Informacje o tej pozycji
118,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
bp
174-175 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.728 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
InChI key
XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, ≥98.5% (GC) | description 97% | description 99% |
| assay 99% | assay ≥98.5% (GC) | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 19-20 °C (lit.) | mp 19-20 °C (lit.) | mp - | mp - |
| refractive index n20/D 1.471 (lit.) | refractive index n20/D 1.471 (lit.) | refractive index n20/D 1.547 (lit.) | refractive index n20/D 1.482 (lit.) |
| bp 174-175 °C (lit.) | bp 174-175 °C (lit.) | bp 85 °C/15 mmHg (lit.) | bp 167-168 °C (lit.) |
| density 1.728 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.728 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.517 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.652 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?