Przejdź do
209538
4-Fluorobenzyl bromide
97%
Synonim(y):
α-Bromo-4-fluorotoluene, 1-Bromomethyl-4-fluorobenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
195,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-291-5
Beilstein/REAXYS Number:
636507
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
195,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.547 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
Fc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluorobenzyl bromide was used in the preparation of:
  • 3-acetyl-1-(4-fluorobenzyl)-4-hydroxy-1H-indole
  • 1-(4-fluorobenzyl)-5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)isatin
  • (S)-1-(4-fluorobenzyl)-5-(2-(4-fluorophenoxymethyl)pyrrolidine-1-sulfonyl)isatin
  • 8-bromo 9-(4-fluorobenzyl) adenine
  • 8-bromo 3-(4-fluorobenzyl) adenine
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)