Przejdź do
902160
Phosphorus pentoxide
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Phosphoric anhydride, Phosphorus(V) oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
201,75 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
460,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
P2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
99%
Grade:
anhydrous
Form:
powder
201,75 zł
Cena katalogowa269,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
vapor density
4.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri
assay
99%
form
powder
quality
free-flowing
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
340 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
As: ≤100 mg/kg, Fe: ≤100 mg/kg, heavy metals (as Pb): ≤0.02%
SMILES string
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Phosphorus pentoxide is a deliquescent compound prepared by reacting phosphorus with air. It is a commonly used as dehydrating and condensing agent in organic synthesis.
Application
Dehydrating agent used for halogenation with tetrabutylammonium halides.
Process for Producing Halogenated Heteroaryl Compounds
Phosphorus pentachloride has been used for the vaccum distillation of 1-methyl-2-pyrrolidinone (NMP), which was employed as mobile phase in a chromatographic analysis.
It may be used as one of the reaction components in the synthesis of dichlorine heptoxide (Cl2O7) and transition-metal phosphides (Ni2P, Co2P and MoP). P2O5 supported on alumina can be used for the solvent-free and microwave-assisted preparation of 1, 5-benzodiazepine analogs. P2O5/KX (X = Br, I) reagent system may be used for the transformation of alcohols into the corresponding alkyl iodides and bromides.
Phosphorus pentoxide/methanesulfonic acid (PPMA) may be used as a condensing agent and solvent for the synthesis of:
  • High molecular weight poly(benzoxazole)s via direct polycondensation of aromatic dicarboxylic acids containing phenyl ether structure with 3,3′-dihydroxybenzidine dihydrochloride.
  • Aromatic poly(phenylene ether ether ketone)s via direct self-polycondensation of 4-(4′-phenoxyphenoxy)benzoic acids.
  • 1,3-1H-dibenzimidazole-benzene by the reaction of isophthalic acid with 1,2-diaminobenzene.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
796094314191.00540
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
99%
assay
≥98.0% (T)
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥97.0% (acidimetric)
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
mp
340 °C (lit.)
mp
340 °C (lit.)
mp
340 °C (lit.)
mp
420 °C (closed capillary tube)
cation traces
As: ≤100 mg/kg, heavy metals (as Pb): ≤0.02%, Fe: ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤100 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
NH4+: ≤0.01%, heavy metals: ≤0.01%
cation traces
heavy metals (as Pb): <0.01%
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
pH
-
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus pentoxide
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)