Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1830,00 zł |
Informacje o tej pozycji
528,00 zł
vapor density
4.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder
impurities
≤0.02% insolubles, <100 ppm total metallic impurities
mp
340 °C (lit.)
density
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
NH4+: ≤0.01%, heavy metals: ≤0.01%
SMILES string
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Hydroxyapatite (HA) sub-micron fibers.
- Fluorescent carbon nanoparticles (FCNPs).
- Bistetramethylammonium (TMA) hydrogencyclotriphosphate and rubidium cyclotetraphosphate using dimethyl sulfoxide as a solvent at low temperature condition.[1]
- Ethylene glycol methacrylate phosphate (EGMP), a UV-reactive phosphonic acid.
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥98.0% | assay ≥98.0% (T) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 340 °C (lit.) | mp 340 °C (lit.) | mp 340 °C (lit.) | mp 340 °C (lit.) |
| vapor density 4.9 (vs air) | vapor density 4.9 (vs air) | vapor density 4.9 (vs air) | vapor density 4.9 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphorus pentoxide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?