Przejdź do
1.00540
pięciotlenek di-fosforu
extra pure
Synonim(y):
Bezwodnik fosforowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
O5P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-236-1
NACRES:
NB.21
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.02% Reducing matter (as P2O3), ≤0.02% reductants (as P2O3)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
420 °C (closed capillary tube)
solubility
850 g/L (Risk of violent reaction.)
density
2.28 g/cm3 at 20-25 °C
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): 50 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): <0.01%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[P]21(=O)O[P]3(=O)O[P](=O)(O2)O[P](=O)(O1)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI key
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synteza nowych związków azowych opartych na N-(4-hydroksyfenylo)maleimidzie i N-(4-metylofenylo)maleimidzie...: W pracy przedstawiono syntezę nowych związków azowych z wykorzystaniem pięciotlenku di-fosforu, demonstrując jego użyteczność w ułatwianiu złożonych reakcji w syntezie organicznej, w szczególności w tworzeniu N-podstawionych pochodnych maleimidu kluczowych w chemii analitycznej do wykrywania oddziaływań molekularnych (Mohammed IA et al., 2010).
Analysis Note
Test (kwasymetryczny): ≥ 97 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,01 %
Substancja redukująca (jako P₂O₃): ≤ 0,02 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0057043141979609
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 384 °C), 10 mmHg ( 238 °C)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
-
pH
1.5 (20 °C, 10 g/L)
bulk density
700 kg/m3
bulk density
700 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
850 g/L (Risk of violent reaction.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under pięciotlenek di-fosforu
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100540902504022536725130
100540100004022536007540