Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 4 x 2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
Informacje o tej pozycji
922,00 zł
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
quality
anhydrous
contains
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001% water
water
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% | assay 99.8% | assay ≥99.5% | assay 99.9% |
| grade ZerO2® | grade anhydrous | grade ACS reagent | grade biotech. grade |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor pressure 24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C) | vapor pressure 24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C) | vapor pressure 24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C) | vapor pressure 24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 900633-4X2ML | 04061837535338 |