Merck
D65100
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
methylene chloride, Methylene chloride
Wybierz wielkość
500 ML
225,00 zł
1 L
417,00 zł
2.5 L
827,00 zł
6 X 1 L
1730,00 zł
200 L
21 860,00 zł
225,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
225,00 zł
1 L
417,00 zł
2.5 L
827,00 zł
6 X 1 L
1730,00 zł
200 L
21 860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥99.5%
bp:
39.8-40 °C (lit.)
ciśnienie pary:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
225,00 zł
Dostępny w magazynieSzczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
100
200
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
zawiera
40-150 ppm amylene as stabilizer
granice wybuchowości
22 %
zanieczyszczenia
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
clear
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dichloromethane (DCM) is a chlorinated organic solvent with a wide range of industrial applications and organic syntheses. It has a low boiling point, high density and is immiscible in water. DCM is susceptible to degradation with time, which can be suppressed by adding amylene as a stabilizer.
Zastosowanie
Dichloromethane
  • Organic synthesis
a) Dakin, Dess-Martin and Ley Oxidation
b) Enyne metathesis, widely used catalyst is the Grubbs′s second-generation ruthenium complex
c) Jacobsen-Katsuki epoxidation
d) Boc-deprotection of immobilized Boc-NH2-poly(ethylene glycol)-plasma layers
e) Can react with phosphines or amines in the formation of the corresponding alkylated products
  • Adhesive and paint formulation
  • Extraction-concentration analysis
  • Flash chromatograph
  • Electronic industry in printed circuits board
  • Production of cellulose triacetate
Cechy i korzyści
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS), with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Instrument and technique for the in vitro screening of platelet activation from whole blood samples.
Martin Y, et al.
The Review of Scientific Instruments, 78(5), 054302-054302 (2007)
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Dichloromethane Detection Based on Near-Infrared Absorptive Sensing.
Han JH and Yoon SM
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 18(5), 1547-1552 (2012)
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.