Merck
494453
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Synonim(y):
chlorek metylenu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
Beilstein:
1730800
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.04
bp:
39.8-40 °C (lit.)
klasa czystości
biotech. grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Próba
99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
zawiera
40-150 ppm amylene as stabilizer
granice wybuchowości
22 %
zanieczyszczenia
<0.002% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 235 nm Amax: 1.0
λ: 240 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Uwaga dotycząca przygotowania
Product filtered through a 0.2 μm filter
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Rodney C Baker et al.
Methods in enzymology, 538, 89-105 (2014-02-18)
Mass spectrometry technology has enabled significant advances in detailing the alterations of the lipidome in response to pathological conditions or experimental manipulations. Lipids comprise a wide range of compounds with functions that include structural, intracellular signaling, trafficking, and storage. Characterization
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
Daniela Giustarini et al.
Nature protocols, 8(9), 1660-1669 (2013-08-10)
This protocol describes a procedure for determining glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) concentrations in blood and other tissues. Artifactual oxidation to GSSG of 5-15% of the GSH found in a sample can occur during deproteination of biological samples with
Matthew J Walters et al.
Nature protocols, 2(7), 1825-1830 (2007-07-21)
A procedure for the preparation of optically pure alpha-keto-gamma-hydroxy carboxylic acids through stereospecific aldol addition catalyzed by pyruvate aldolases from the Entner-Doudoroff and the DeLey-Doudoroff glycolytic pathways is described. This highly versatile fragment serves as a precursor for a variety
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)