Przejdź do
900516
Methanol
low benzene, ACS reagent, ≥99.8%
Synonim(y):
Methyl alcohol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
EC Number:
200-659-6
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.8%
Grade:
ACS reagent
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
179337320390179957
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99.6%
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
Laboratory Reagent
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
900516-200L04061838229168