Kluczowe dokumenty
320390
Methanol
≥99.8%, ACS reagent
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
241,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
241,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
clear
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wymienionych palladem(II) reakcjach sprzęgania krzyżowego Suzuki-Miyaura katalizowanych hydroksyapatytem.
- Redukcyjne aminowanie ketonów amoniakiem i diwodorkiem w celu syntezy amin pierwszorzędowych.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?