Merck
179337
Sigma-Aldrich
Methanol
Methanol
≥99.8%, ACS reagent, suitable for EPA 1613
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39020101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
64.7 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Nazwa produktu
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
100
200
agency
suitable for EPA 1613
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
APHA: ≤10
clear
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methanol is an organic solvent that can be synthesized from syngas in the presence of CuO/ZnO/Al2O3 catalysts.[1] It is an ideal candidate as a hydrogen source in fuel cell technology due to its high H/C ratio, low propensity for soot generation, relatively low reforming temperature and as it exists in liquid state at room temperature.[2][3] In a direct methanol fuel cell (DMFC), methanol undergoes oxidation with air to generate electricity. The olefins (ethylene or propylene) formed from methanol via MTO (methanol-to-olefins) process, can be an alternative to oil and gas to produce hydrocarbon fuels.[4]
Methanol undergoes thermochemical conversion to C2-C10 hydrocarbons in the presence of shape-selective zeolites has been reported.[5] Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.[6]
Zastosowanie
Methanol has been used as a solvent for the sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoretic (SDS-PAGE) analysis of alkaline protease isoforms isolated from larva of the spotted sand bass (Paralabrax maculatofasciatus).[7] It has been used in the isolation and quantitative determination of carotenes and xanthophylls from Capsicum annum pericarp extracts by HPLC.[8]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18) (2005)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36(1), 29-37 (2010)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Methanol steam reforming for hydrogen generation via conventional and membrane reactors: a review.
Iulianelli A, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 355-368 (2014)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review