Przejdź do
791571
Isopropyl p-toluenesulfonate
97%
Synonim(y):
Isopropyl p-tosylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-989-4
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Form:
liquid
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.503
density
1.142 g/mL at 25 °C
functional group
sulfonic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Oc1ccc(cc1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H14O3S/c1-8(2)14(11,12)13-10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
InChI key
MUTOLSSCMLECRU-UHFFFAOYSA-N
Application
Isopropyl p-toluenesulfonate can be used as a reactant:
  • For the alkylation of amines in the presence of triethylamine.
  • For the O-alkylation of cyclic thiohydroxamic acids in the presence of tetrabutylammonium hydroxide.
  • To synthesize 3-methyl-2-phenyl-1-butanol by reacting with styrene in the presence of bromo(2-cyclohexylethyl)magnesium and zirconocene dichloride.
Isopropyl p-toluenesulfonate can be used:
  • as a thermal acid generator that synthesizes inherently stretchable p-conjugated polymer
  • as a catalyst for the deprotection of PBHEMA [Poly(2-(tert-butoxycarbonyloxy)ethyl methacrylate)] on heating
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8980089772158992
description
97%
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
≥95.0% (GC)
description
98%
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.142 g/mL at 25 °C
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.503
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
refractive index
n20/D 1.523
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)