Przejdź do
158992
Methyl p-toluenesulfonate
98%
Synonim(y):
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate, Methylp-tosylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-283-5
Beilstein/REAXYS Number:
609209
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
6.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
solid
autoignition temp.
896 °F
refractive index
n20/D 1.5172 (lit.)
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
tosylate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl p-toluenesulfonate is sulfonate ester present as potentially genotoxic impurity in drug substances. Kinetics of reactions of methyl p-toluenesulfonate with N,N-dimethylaniline has been investigated. It participates in selective 1-substitution reaction of tetrazole.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6838389800104256
description
98%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
98%
assay
98%
assay
-
assay
≥97.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
bp
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
bp
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
bp
158-162 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
mp
29-33 °C (lit.)
mp
25-28 °C
mp
29-33 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl p-toluenesulfonate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?