Przejdź do
87997
Tetrapentylammonium bromide
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)4]4N(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.47
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-756-0
Beilstein/REAXYS Number:
3658171
MDL number:
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Level
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
quality
LiChropur
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
mp
100-101 °C (lit.)
λ
10 % in methanol
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrapentylammonium bromide is a quaternary ammonium bromide, with pentyl chains and a bromide counter-ion, which is widely used as an ion-pair reagent in analytical applications.
Application
Tetrapentylammonium bromide may be used as a standard, to examine the effects of annealing membranes formed by mixture-casting ”Nafion” mainly based on the selectivity, ion-exchange capacity, and mass transport in the membranes. It may also be used as an ion pair reagent in the analysis of antioxidant phenolic compounds in wines, juices using two-dimensional liquid chromatography and sulfonated lignins in agrochemical formulations using one-, two-dimensional liquid chromatography techniques.
Other Notes
Additive used in ion-pair chromatography; Induces longer retention times than does the tetrabutyl homologue
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8730124197087296
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
form
flakes
form
powder
form
flakes
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
100-101 °C (lit.)
mp
87-89 °C (lit.)
mp
100-101 °C (lit.)
mp
87-89 °C (lit.), 89-91 °C
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 500 nm Amax: 0.02
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
λ: 240 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
description
cationic
description
-
description
-
description
cationic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A.T. Hunter
Journal of Chromatography A, 319, 319-319 (1985)
Comprehensive two-dimensional liquid chromatography in the analysis of antioxidant phenolic compounds in wines and juices
Kivilompolo M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(1), 373-380 (2008)
One-dimensional and two-dimensional liquid chromatography of sulphonated lignins
Brudin S, et al.
Journal of Chromatography A, 1201(2), 196-201 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
87997-10G-F04061833472514