Merck
241970
Sigma-Aldrich
Tetrapentylammonium bromide
≥99%
Synonim(y):
Bromek tetra-n-pentyloamoniowy
Wybierz wielkość
25 G
692,00 zł
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
692,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)4]4N(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.47
Beilstein:
3658171
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
692,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99%
mp
100-101 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Br-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.BrH/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
SPALIFXDWQTXKS-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tetrapentylammonium bromide is a quaternary ammonium salt with pentyl chains and a bromide counterion, which is generally used as a phase transfer catalyst.[1]
Zastosowanie
Tetrapentylammonium bromide can be used:
  • As a versatile structure-directing agent for the synthesis of Zeolite-like heterobimetallic cyanide frameworks.[2]
  • As an alkylating agent for rhodium(I)-catalyzed alkylation reaction of benzylic amines[3] and for N-alkylation of azaheterocycles.[4]
  • As a precursor to prepare a Cobalt-complex, {[(Pentyl)4N]3CoBr3}Cl2, which is used as a catalyst in the synthesis of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).[5]
Electrochemical synthesis of stable graphite intercalation compounds (GICs) containing tetrapentylammonium cations has been reported.[6]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel catalyst based on Co-complex to prepare MWCNT.
Alonso-Nu?ez G, et al.
Materials Letters, 109, 163-166 (2013)
Quaternary ammonium salts as highly efficient and green alkylating agents for N-alkylation of azaheterocycles under microwave irradiation.
Khalafi-Nezhad A, et al.
Journal of the Iranian Chemical Society, 5(1), S40-S46 (2008)
Simple Quaternary Ammonium Ions R 4 N+(R= nPr, nBu, nPen) as Versatile Structure Directors for the Synthesis of Zeolite-Like, Heterobimetallic Cyanide Frameworks.
Poll EM, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 152(1), 286-301 (2000)
The electrochemical synthesis of the graphite intercalation compounds containing tetra-n-alkylammonium cations.
Sirisaksoontorn W and Lerner MM.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2(9), M28-M32 (2013)
Quaternary Ammonium Salts as Alkylating Reagents in C-H Activation Chemistry.
Spettel M, et al.
Organic Letters, 19(16), 4287-4290 (2017)