Przejdź do
87301
Tetraheptylammonium bromide
≥99.0% (AT), flakes
Synonim(y):
THPAB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
448,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
490.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
224-459-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3763391
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetraheptylammonium bromide, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
flakes
reaction suitability
core: ammonium
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetraheptylammonium bromide is a quaternary ammonium compound (QAC) mainly used as a phase-transfer agent. It is used as a catalyst for the Suzuki-Miyaura coupling reactions.
Application
Tetraheptylammonium bromide can be used as:
  • An alkylation reagent to synthesize benzothiazoles by using iodoanilines and sulfur.
  • A solvent in the Pd-catalyzed Suzuki and Stille coupling reactions of aryl halides.
  • A catalyst for carboxylative cyclization of propargylic amines to synthesize oxazolidinones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8729624197087997
description
≥99.0% (AT)
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
description
≥99%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
form
flakes
form
flakes
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
87-89 °C (lit.)
mp
89-91 °C, 87-89 °C (lit.)
mp
100-101 °C (lit.)
mp
100-101 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraheptylammonium bromide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?