Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
977,00 zł
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (T)
form
crystals
mp
62-63 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
O.O.O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.3H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;/h5-16H2,1-4H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1
InChI key
VEPTXBCIDSFGBF-UHFFFAOYSA-M
Application
Preparation of deprotecting agents in preparation of cellulose derivatives
Synthesis of lipophilic peptides for DNA transfections in vivo
Dehydrobromination reactions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (T) | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 62-63 °C (lit.) | mp 170 °C (dec.) (lit.) | mp 41-44 °C (lit.) | mp 62-63 °C (lit.) |
| form crystals | form solid | form solid | form solid |
| grade technical | grade - | grade - | grade - |
| functional group amine | functional group amine | functional group - | functional group amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 86843-250G | 04061838121004 |
| 86843-50G | 04061833041826 |