241512
Tetrabutylammonium fluoride hydrate
98%
Synonim(y):
TBAF
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
62-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;/h5-16H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Klucz InChI
UQCWXKSHRQJGPH-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Double clathrate hydrates at high pressures
- Cellulose ethers
- Terminal olefins via dehydrohalogenation reactions
- Neutral and zwitterionic 3-carboranyl thymidine analogues for boron neutron capture therapy
- To prepare 2,7-diethynyl-9-propyl-9H-carbazole, which is a key intermediate for the synthesis of calix[4]arene−carbazole polymers.
- As an anion source in the study of selective detection of F− by anion receptor viz Schiff base.
- To prepare terminal olefins from primary alkyl iodides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges