Przejdź do
459135
Tetramethylammonium fluoride
97%
Synonim(y):
TMAF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)4NF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
206-769-0
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium
mp
170 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GTDKXDWWMOMSFL-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetramethylammonium fluoride may be used in combination with sulfuryl fluoride for the conversion of aryl phenols to aryl fluorides. It can react with aminosilanes to generate onium amide bases in situ, which can deprotonate heteroarenes.
Reactant for:
  • Halide-induced ring opening of 2-substituted aziridinium salts
  • Synthesis of fluoro aromatics via fluorodenitration reactions
  • Synthesis of sevoflurane in ionic liquids by halogen-exchange fluorination
  • Synthesis of fluorinated Poly(oxomolybdates)
Useful for halogen exchange.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86843361399216143
description
97%
description
technical, ≥90% (T)
description
75 wt. % in H2O
description
1.0 M in THF
assay
97%
assay
≥90% (T)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
mp
170 °C (dec.) (lit.)
mp
62-63 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
crystals
form
viscous liquid
form
liquid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?