Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 166,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 199,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 281,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-411-8
Beilstein/REAXYS Number:
1107185
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
powder, crystals or chunks
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor density
1.04 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1.15 mmHg ( 93 °C)
grade
purum
assay
≥99.0% (GC)
form
powder, crystals or chunks
autoignition temp.
1058 °F
mp
139-141 °C (lit.), 140-142 °C
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200, 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 139-141 °C (lit.), 140-142 °C | mp 139-141 °C (lit.) | mp 139-141 °C | mp 139-141 °C (lit.) |
| form powder, crystals or chunks | form - | form solid | form (Powder or Crystals or Chunk(s)) |
| autoignition temp. 1058 °F | autoignition temp. 1058 °F | autoignition temp. 520 °C (DIN 51794) | autoignition temp. 1058 °F |
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
309.2 °F - (External MSDS)
flash_point_c
154 °C - (External MSDS)
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Arnaud Lavalette et al.
Biomacromolecules, 3(2), 225-228 (2002-03-13)
The polymerization of dimethyl terephthalate and diethylene glycol by enzymic catalysis in toluene is described. The potential pi-pi interactions of the aromatic rings together with the relative flexibility of the diol segment have been regarded as synergy factors responsible for
Zhiqiang Guo et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 68(2), 337-340 (2007-02-28)
Two 10-hydroxybenzo[h]quinoline metal complexes, bis(10-hydroxybenzo[h]quinolinato) beryllium (Bebq2) and bis(10-hydroxybenzo[h]quinolinato)zincum (Znbq2), have been synthesized. The structure are characterized by 1HNMR, IR and so on. The photophysical processes of Bebq2 and Znbq2 have been carefully investigated by fluorescence spectra. The results show
Supercritical methanol for polyethylene terephthalate depolymerization: observation using simulator.
Minoru Genta et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(9), 1167-1177 (2006-08-18)
To apply PET depolymerization in supercritical methanol to commercial recycling, the benefits of supercritical methanol usage in PET depolymerization was investigated from the viewpoint of the reaction rate and energy demands. PET was depolymerized in a batch reactor at 573
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 86440-1KG | 04061833041130 |
| 86440-250G | 04061833041147 |
| 86440-50G | 04061831823462 |