Przejdź do
185124
Dimethyl terephthalate
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
3 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(CO2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39024601
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-411-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1107185
Assay:
≥99%
Form:
(Powder or Crystals or Chunk(s))
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.15 mmHg ( 93 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
(Powder or Crystals or Chunk(s))
autoignition temp.
1058 °F
mp
139-141 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble 0.0493 g/L at 20 °C
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl terephthalate undergoes enzymatic polycondensation with 1,8-diaminooctane to yield oligo(octamethylene terephthalamide).
Application
Dimethyl terephthalate was used to synthesize silicone aromatic polyesters by the transesterification reaction with α,ω-bis(hydroxyalkyl)-terminated poly(dimethylsiloxane) in toluene. It was used in the synthesis of multiblock copolymers consisting of polyiso-butylene, dimethyl terephthalate and 1,4-butanediol.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8644007038
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
purum, ≥99.0% (GC)
description
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200, 300
solubility
water: slightly soluble 0.0493 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
form
(Powder or Crystals or Chunk(s))
form
powder, crystals or chunks
form
-
mp
139-141 °C (lit.)
mp
139-141 °C (lit.), 140-142 °C
mp
139-141 °C (lit.)
autoignition temp.
1058 °F
autoignition temp.
1058 °F
autoignition temp.
1058 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl terephthalate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C - (External MSDS)
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?