Przejdź do
8.08177
Tereftalan dimetylu
for synthesis
Synonim(y):
1,4-benzenodikarboksylan dimetylu, ester dimetylowy kwasu tereftalowego, DMT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
120,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
204,75 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(COOCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
204-411-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
520 °C (DIN 51794)
potency
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-11.8 % (v/v)
bp
282 °C/1013 hPa
mp
139-141 °C
transition temp
flash point 154 °C (External MSDS)
density
1.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tereftalan dimetylu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
309.2 °F - (External MSDS)
flash_point_c
154 °C - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)